Orders LinkContactUsLinkComponent
Stoppers, rubber, red, different sizes
2, 5,0 mm, 30,0 mm, 26,0 mm, 29,0 mm
Katalog # DENE1012223
Leverandør:   DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
Katalog # DENE1012223
Leverandør:  DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
Stoppers, rubber, red, different sizes
2, 5,0 mm, 30,0 mm, 26,0 mm, 29,0 mm
Price
23,30 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Ø bund:
    26,0 mm
  • Ø top:
    29,0 mm
  • Hul Ø:
    5,0 mm
  • Ant. huller:
    2
  • Højde:
    30,0 mm
  • Seq:
    21