Orders LinkContactUsLinkComponent
Stoppers, rubber, red, different sizes
1, 5,0 mm, 30,0 mm, 21,0 mm, 27,0 mm
Katalog # DENE1011221
Leverandør:   DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
Katalog # DENE1011221
Leverandør:  DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
Stoppers, rubber, red, different sizes
1, 5,0 mm, 30,0 mm, 21,0 mm, 27,0 mm
Price
17,90 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Ø bund:
    21,0 mm
  • Ø top:
    27,0 mm
  • Hul Ø:
    5,0 mm
  • Ant. huller:
    1
  • Højde:
    30,0 mm
  • Seq:
    11