Stoppers, rubber, red, different sizes
2, 3,0 mm, 20,0 mm, 12,5 mm, 18,0 mm
Katalog # DENE1012214
Leverandør: DEUTSCH NEUMANN
Gå til:
Product Details & Documents
Documents
DENE1010256_TDS.pdf
Datablad
Drawing_DRWG00
Teknisk tegning
Specifikationer
- Ø bund:12,5 mm
- Ø top:18,0 mm
- Hul Ø:3,0 mm
- Ant. huller:2
- Højde:20,0 mm
- Seq:05