Stoppers, rubber, red, different sizes
1, 3,0 mm, 20,0 mm, 79,0 mm, 14,5 mm
Katalog # DENE1011210
Leverandør: DEUTSCH NEUMANN
Gå til:
Product Details & Documents
Documents
DENE1010256_TDS.pdf
Datablad
Drawing_DRWG00
Teknisk tegning
Specifikationer
- Ø bund:79,0 mm
- Ø top:14,5 mm
- Hul Ø:3,0 mm
- Ant. huller:1
- Højde:20,0 mm
- Seq:39