VWR®, Affaldsposer
Autoklaverbare poser, almindelige, transparent, 16 l, 780×400 mm
Til sikker bortskaffelse af laboratorieaffald som fx pipettespidser, petriskåle, prøverør osv. PP, 40 µm tyk, transparent, med eller uden "Biologisk risikomateriale" udskrivning.
- Varmeresistent op til 145 °C
- Autoklaverbare
- Kapacitet:16 l
- Beskrivelse:Autoklaverbare poser, almindelige, transparent
- L×B:780×400 mm