VWR®, Affaldsposer
Autoklaverbare poser, almindelige, transparent, 25 l, 770×550 mm
Leverandør: VWR Collection
Gå til:
Product Details & Documents
Til sikker bortskaffelse af laboratorieaffald som fx pipettespidser, petriskåle, prøverør osv. PP, 40 µm tyk, transparent, med eller uden "Biologisk risikomateriale" udskrivning.
- Varmeresistent op til 145 °C
- Autoklaverbare
Specifikationer
- Kapacitet:25 l
- Beskrivelse:Autoklaverbare poser, almindelige, transparent
- L×B:770×550 mm
- Seq:06