Orders LinkContactUsLinkComponent
Basic Violet 3, Sigma-Aldrich®
Basic Violet 3, Sigma-Aldrich®
Glass bottle for solids, 25 g
Katalog # C0775-25G
Ætsende
Sundhed
Irriterende
Miljø
Leverandør:   SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Basic Violet 3, Sigma-Aldrich®
Katalog # C0775-25G
CAS nummer:  548-62-9
Basic Violet 3, Sigma-Aldrich®
Basic Violet 3, Sigma-Aldrich®
Glass bottle for solids, 25 g
CAS nummer:  548-62-9
Price
636,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymer:  4-[4,4'-Bis(dimethylamino)benzhydryliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]dimethylammoniumchlorid, CI 42555
  • CAS nummer:548-62-9
  • Formel:C₂₅H₃₀ClN₃
  • MDL nummer:MFCD00011750
  • Molecular Weight:407.99 g/mol
  • Merck Index:13,04406
  • Smeltende Pt:189…194 °C
  • Tæthed:1,19 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:208-953-6
  • FN:3077
  • ADR:9,III
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    25 g
Specifikationer