Filling cannulae
Filling cannulae, G 20, 150 mm
Katalog # MURRM720/08
Leverandør: MURRAY S
Gå til:
Product Details & Documents
Filling cannulae with blunt end and Luer lock fitting.
Bestillingsoplysninger: Different sizes and gauges are available.
Documents
MURRM714^06_TDS_EN
Datablad
Specifikationer
- Måler:G 20
- Beskrivelse:Filling cannulae
- Længde:150 mm
- Seq:020