Extension connectors
Forlængerkonnektor, LS-2, PVC, luer-lock-tilslutning, 15 cm, I.Ø 3 mm, O.Ø 4,1 mm
Catalog # BRAU4097122
Supplier: B. Braun
Jump to:
Product Details & Documents
PVC extension connectors.
- Lock
Documents
Specifications
- Beskrivelse:Forlængerkonnektor, LS-2, PVC, luer-lock-tilslutning, 15 cm, I.Ø 3 mm, O.Ø 4,1 mm
- Seq:02