Orders LinkContactUsLinkComponent
Bufferopløsninger
Bufferopløsninger
Bufferstandard DIN 19266 pH 9,180 (+25 °C), 9,180, -, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
Catalog # REGE109180
Supplier:   REAGECON
Bufferopløsninger
Catalog # REGE109180
Supplier:  REAGECON
CAS Number:  
Bufferopløsninger
Bufferopløsninger
Bufferstandard DIN 19266 pH 9,180 (+25 °C), 9,180, -, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
CAS Number:  
Price
426,00 kr
Log in for availability
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Documents
Specifications
Specifications
  • Pakning:
    Plastic bottle
  • Pakn:
    500 mL
  • Referencetemperatur:
    25 °C
  • Beskrivelse:
    Bufferstandard DIN 19266 pH 9,180 (+25 °C)
  • pH nøjagtighed:
    -
  • pH-værdi:
    9,180