Engangsørepropper, E-A-RSoft™ FX
Øreprop, uden snor, lysegrøn
Katalog # 111-0835
Leverandør: 3M
Gå til:
Product Details & Documents
Denne skumøreprop med tilspidset klokkeform og superblødt skum er let at tilpasse og forsegler effektivt øregangen og giver det højeste NRR (noise reduction rate - støjreduktionstal), som fås i industrien. Brugertilpasset polyuretanskum-formulering giver langsom udvidelse og ekstrem blødhed for optimal komfort.
- Flange shape serves as an effective insertion device when rolled down
- Easy to fit into the ear canal
- Available with or without cord
- Compatible with other PPE
SNR: 39 dB
Specifikationer
- Farve:lysegrøn
- Beskrivelse:Øreprop, uden snor