Orders LinkContactUsLinkComponent
Inverterede mikroskoper, AE2000
Inverterede mikroskoper, AE2000
Planlæg akromatisk målsætning, Ph1 10×/0,25, 4,1 mm
Katalog # 630-1364
Leverandør:   MOTIC
Inverterede mikroskoper, AE2000
Katalog # 630-1364
Leverandør:  MOTIC
Inverterede mikroskoper, AE2000
Inverterede mikroskoper, AE2000
Planlæg akromatisk målsætning, Ph1 10×/0,25, 4,1 mm
Price
1.520,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
AE2000 er udviklet til rutineopgaver med levende celler.
  • Automatisk slukning efter 15 m uden brug
  • RoHs kompatible blyfri mål
  • Robust fremstilling med lille fodaftryk
Velegnet til mikrobiologi og kliniske laboratorier, især til rutinemæssige celleinspektioner.
Bestillingsoplysninger: Specialsæt inklusive mikroskop, applikationsspecifikt tilbehør og tre objektiver (4×, Ph 10×, LWD Ph 20×) er også tilgængelige.
Leveringsinformation: Yderligere fasekontrastobjektiver er også tilgængelige. LED-moduler kan bestilles separat.
Specifikationer
  • Forstørrelse:
    Ph1 10×/0,25
  • Beskrivelse:
    Planlæg akromatisk målsætning
  • Seq:
    206
  • Arbejdsafstand:
    4,1 mm
  • Cat. No.:
    630-1364
  • Revolver:
    4 positioner
  • Kondensor:
    0,30 N.A.
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Phase slider, 3 positions
    Phase slider, 3 positions
    630-1385
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.180,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Stage holder for 35 mm Petri dishes
    Stage holder for 35 mm Petri dishes
    630-1373
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 508,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Ground glass filter (Ø = 45 mm)
    Ground glass filter (Ø = 45 mm)
    630-1383
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 121,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Neutral density filter (Ø = 45 mm)
    Neutral density filter (Ø = 45 mm)
    630-1386
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 355,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • 1× C-mount camera adapter (no lens)
    1× C-mount camera adapter (no lens)
    630-1502
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.120,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Phase ring Ph1
    Phase ring Ph1
    630-1381
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 307,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Condenser 0,30 N.A. WD: 72 mm
    Condenser 0,30 N.A. WD: 72 mm
    630-1379
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.490,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Phase ring Ph0
    Phase ring Ph0
    630-1380
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 307,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Auxiliary stages (one pair)
    Auxiliary stages (one pair)
    630-1376
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 516,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Metal stage insert
    Metal stage insert
    630-1387
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 323,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • 0,5×C-mount camera adapter for ¹/₃ and ½" chip sensors
    0,5×C-mount camera adapter for ¹/₃ and ½" chip sensors
    630-1503
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.290,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Stage holder for 54 mm Petri dishes
    Stage holder for 54 mm Petri dishes
    630-1374
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 508,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • LED module 4500 K ±300 K
    LED module 4500 K ±300 K
    630-1320
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 726,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • LED module, 6000 K ±300 K
    LED module, 6000 K ±300 K
    630-1319
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 726,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Condenser 0,40 N.A (WD = 53 mm)
    Condenser 0,40 N.A (WD = 53 mm)
    630-1378
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 4.440,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Attachable stage with well plate holder, 128×86 mm
    Attachable stage with well plate holder, 128×86 mm
    630-1500
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 5.700,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass stage insert
    Glass stage insert
    630-1377
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 154,00 kr