Inverterede mikroskoper, AE2000
Planlæg akromatisk målsætning, 40×/0,50, 3,0 mm
630-1368
: MOTIC
AE2000 er udviklet til rutineopgaver med levende celler.
- Automatisk slukning efter 15 m uden brug
- RoHs kompatible blyfri mål
- Robust fremstilling med lille fodaftryk
Velegnet til mikrobiologi og kliniske laboratorier, især til rutinemæssige celleinspektioner.
: Specialsæt inklusive mikroskop, applikationsspecifikt tilbehør og tre objektiver (4×, Ph 10×, LWD Ph 20×) er også tilgængelige.
: Yderligere fasekontrastobjektiver er også tilgængelige. LED-moduler kan bestilles separat.
- Forstørrelse:40×/0,50
- Beskrivelse:Planlæg akromatisk målsætning
- Seq:204
- Arbejdsafstand:3,0 mm
- Cat. No.:630-1368
- Revolver:4 positioner
- Kondensor:0,30 N.A.
Accessories
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse