Orders LinkContactUsLinkComponent
Inverterede mikroskoper, AE2000
Inverterede mikroskoper, AE2000
Inverterede mikroskope, Binokulær, Plan achromat 4×, 10× PH, 20× LWD PH, 40× LWD
Katalog # 630-1316
Leverandør:   MOTIC
Inverterede mikroskoper, AE2000
Katalog # 630-1316
Leverandør:  MOTIC
Inverterede mikroskoper, AE2000
Inverterede mikroskoper, AE2000
Inverterede mikroskope, Binokulær, Plan achromat 4×, 10× PH, 20× LWD PH, 40× LWD
Price
23.140,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
AE2000 er udviklet til rutineopgaver med levende celler.
  • Automatisk slukning efter 15 m uden brug
  • RoHs kompatible blyfri mål
  • Robust fremstilling med lille fodaftryk
Velegnet til mikrobiologi og kliniske laboratorier, især til rutinemæssige celleinspektioner.
Bestillingsoplysninger: Specialsæt inklusive mikroskop, applikationsspecifikt tilbehør og tre objektiver (4×, Ph 10×, LWD Ph 20×) er også tilgængelige.
Leveringsinformation: Yderligere fasekontrastobjektiver er også tilgængelige. LED-moduler kan bestilles separat.
Specifikationer
  • Forstørrelse:
    Plan achromat 4×, 10× PH, 20× LWD PH, 40× LWD
  • Model:
    Binokulær
  • Beskrivelse:
    Inverterede mikroskope
  • Seq:
    001
  • Kontrastteknik:
    Lysfelt og fasekontrast
  • Cat. No.:
    630-1316
  • Revolver:
    4 positioner, side facing|4 positioner
  • Hoved:
    Siedentopf, 45° inclined, 360° rotating
  • Kondensor:
    ELWD (72 mm) N.A 0,30 with diaphragm and filter holder
  • Elektriske specifikationer:
    100 – 240 V
  • Belysning:
    Halogen − LED in option
  • Arbejdsafstand:
    72 – 184 mm
  • Fokuseringssystem:
    Coaxial coarse and fine knobs with lock position and tension control
  • Krydsbord:
    200×239 mm
  • Okularer:
    WF 10×/20 mm med diopter
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Phase slider, 3 positions
    Phase slider, 3 positions
    630-1385
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - kr1,180.00
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Stage holder for 35 mm Petri dishes
    Stage holder for 35 mm Petri dishes
    630-1373
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - kr508.00
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Ground glass filter (Ø = 45 mm)
    Ground glass filter (Ø = 45 mm)
    630-1383
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - kr121.00
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Neutral density filter (Ø = 45 mm)
    Neutral density filter (Ø = 45 mm)
    630-1386
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - kr355.00
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • 1× C-mount camera adapter (no lens)
    1× C-mount camera adapter (no lens)
    630-1502
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - kr1,120.00
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Phase ring Ph1
    Phase ring Ph1
    630-1381
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - kr307.00
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Condenser 0,30 N.A. WD: 72 mm
    Condenser 0,30 N.A. WD: 72 mm
    630-1379
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - kr2,490.00
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Phase ring Ph0
    Phase ring Ph0
    630-1380
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - kr307.00
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Auxiliary stages (one pair)
    Auxiliary stages (one pair)
    630-1376
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - kr516.00
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Metal stage insert
    Metal stage insert
    630-1387
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - kr323.00
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • 0,5×C-mount camera adapter for ¹/₃ and ½" chip sensors
    0,5×C-mount camera adapter for ¹/₃ and ½" chip sensors
    630-1503
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - kr1,290.00
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Stage holder for 54 mm Petri dishes
    Stage holder for 54 mm Petri dishes
    630-1374
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - kr508.00
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • LED module 4500 K ±300 K
    LED module 4500 K ±300 K
    630-1320
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - kr726.00
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • LED module, 6000 K ±300 K
    LED module, 6000 K ±300 K
    630-1319
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - kr726.00
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Condenser 0,40 N.A (WD = 53 mm)
    Condenser 0,40 N.A (WD = 53 mm)
    630-1378
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - kr4,440.00
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Attachable stage with well plate holder, 128×86 mm
    Attachable stage with well plate holder, 128×86 mm
    630-1500
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - kr5,700.00
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass stage insert
    Glass stage insert
    630-1377
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - kr154.00