Accessories for AE 2000
Condenser 0,40 N.A (WD = 53 mm)
Katalog # 630-1378
Leverandør: MOTIC
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Beskrivelse:Condenser 0,40 N.A (WD = 53 mm)
- Seq:929