Orders LinkContactUsLinkComponent
LiChrospher®, HPLC Columns
Analytisk, Si 60, 60 Å, 5 µm, 4,00 mm, 125 mm
Katalog # LISP60-5-125AF
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Avantor
LiChrospher®, HPLC Columns
Katalog # LISP60-5-125AF
Leverandør:  Avantor
   Lav fremstillingspåvirkning
LiChrospher®, HPLC Columns
LiChrospher®, HPLC Columns
Analytisk, Si 60, 60 Å, 5 µm, 4,00 mm, 125 mm
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
LiChrospher® is a silica available in both endcapped and non-endcapped C8 and C18 phases.
  • Spherical porous silica
  • Base deactivated LiChrospher® RP-select B
  • High efficiency packed columns
Specifikationer
  • Kolonne form:
    Analytisk
  • Ø indv.:
    4,00 mm
  • Partikelstørrelse:
    5 µm
  • Porestørrelse:
    60 Å
  • Længde:
    125 mm
  • Seq:
    16
  • Fase:
    Si 60
  • Cat. No.:
    LISP60-5-125AF
  • Miljøcertificering:
    ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning