Orders LinkContactUsLinkComponent
LiChrospher®, HPLC Columns
LiChrospher®, HPLC Columns
Analytisk, Si 100, 100 Å, 5 µm, 4,60 mm, 250 mm
Katalog # LISP100-5-250A
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Avantor
LiChrospher®, HPLC Columns
Katalog # LISP100-5-250A
Leverandør:  Avantor
   Lav fremstillingspåvirkning
LiChrospher®, HPLC Columns
LiChrospher®, HPLC Columns
Analytisk, Si 100, 100 Å, 5 µm, 4,60 mm, 250 mm
Price
7.290,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
LiChrospher® is a silica available in both endcapped and non-endcapped C8 and C18 phases.
  • Spherical porous silica
  • Base deactivated LiChrospher® RP-select B
  • High efficiency packed columns
Specifikationer
  • Kolonne form:
    Analytisk
  • Ø indv.:
    4,60 mm
  • Partikelstørrelse:
    5 µm
  • Porestørrelse:
    100 Å
  • Længde:
    250 mm
  • Seq:
    32
  • Fase:
    Si 100
  • Cat. No.:
    LISP100-5-250A
  • Miljøcertificering:
    ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning