Orders LinkContactUsLinkComponent
Mini tube system, Axygen®
Mini tube system, Axygen®
Individual pre-sterilised min tubes, PP, racked, 1,1 ml
Catalog # 731-0220
Supplier:   Corning
Mini tube system, Axygen®
Catalog # 731-0220
Supplier:  Corning
Mini tube system, Axygen®
Mini tube system, Axygen®
Individual pre-sterilised min tubes, PP, racked, 1,1 ml
Price
3.710,00 kr
Log in for availability
1 * 4.800 Items
Product Details & Documents
PP, 100% ny. Axygen 96-well mini tube-systemet er udviklet til at bruge 8-eller 12 strips med låg.
  • Kompatibel med Beckman, Tecan, Zymark og andre robotarbejdsstationer
  • Låget er designet, så det kun kan vende på én måde, og har et indridset alfanummerisk gitter, som sikrer korrekt identifikation af prøven
  • Indstøbte kondenseringsringe på låget minimerer risikoen for krydskontaminering
Documents
Specifications
  • Kapacitet:
    1,1 ml
  • Beskrivelse:
    Individual pre-sterilised min tubes, PP, racked
  • Seq:
    10
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Til rør
    Availability
    Price
  • 731-0222
    12 strip pre-steriliseret låg til minirør
    0,6+1,1 ml
    Log in for availability
    1 * 400 Items - 1.220,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Til rør
    Availability
    Price
  • 731-0221
    12 strip låg til minirør
    0,6+1,1 ml
    Log in for availability
    1 * 400 Items - 859,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Til rør
    Availability
    Price
  • 731-0223
    8-strip cap for mini tubes
    0,6+1,1 ml
    Log in for availability
    1 * 600 Items - 859,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Til rør
    Availability
    Price
  • 731-0224
    8 strip pre-steriliseret låg til minirør
    0,6+1,1 ml
    Log in for availability
    1 * 600 Items - 1.220,00 kr