Mini tube system, Axygen®
Individual pre-sterilised min tubes, PP, racked, 1,1 ml
Supplier: Corning
Jump to:
Product Details & Documents
PP, 100% ny. Axygen 96-well mini tube-systemet er udviklet til at bruge 8-eller 12 strips med låg.
- Kompatibel med Beckman, Tecan, Zymark og andre robotarbejdsstationer
- Låget er designet, så det kun kan vende på én måde, og har et indridset alfanummerisk gitter, som sikrer korrekt identifikation af prøven
- Indstøbte kondenseringsringe på låget minimerer risikoen for krydskontaminering
Documents
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
- Kapacitet:1,1 ml
- Beskrivelse:Individual pre-sterilised min tubes, PP, racked
- Seq:10
Accessories
Product Information
- Catalog #BeskrivelseTil rørAvailabilityPrice
- 731-022212 strip pre-steriliseret låg til minirør0,6+1,1 mlLog in for availability1 * 400 Items - 1.220,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseTil rørAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseTil rørAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseTil rørAvailabilityPrice
- 731-02248 strip pre-steriliseret låg til minirør0,6+1,1 mlLog in for availability1 * 600 Items - 1.220,00 kr
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



