Mini tube system, Axygen®
Individual mini tubes, PP, racked, 0,6 ml
: Corning
PP, 100% ny. Axygen 96-well mini tube-systemet er udviklet til at bruge 8-eller 12 strips med låg.
- Kompatibel med Beckman, Tecan, Zymark og andre robotarbejdsstationer
- Låget er designet, så det kun kan vende på én måde, og har et indridset alfanummerisk gitter, som sikrer korrekt identifikation af prøven
- Indstøbte kondenseringsringe på låget minimerer risikoen for krydskontaminering
- Kapacitet:0,6 ml
- Beskrivelse:Individual mini tubes, PP, racked
- Seq:02
Accessories
- BeskrivelseTil rør
- BeskrivelseTil rør
- BeskrivelseTil rør
- BeskrivelseTil rør