VWR®, Pasteurpipetter
Uden prop, spids kan afbrækkes, 2 ml, 230 mm
612-3850
Natronkalkglas, til engangsbrug.
- Usteril
- Fremstillet på automatiske maskiner for at sikre fuldt ensartet produktion
- Konisk øvre åbning til vatprop
- Diam. øverst: 7,1 mm, vægtykkelse: 0,53 mm, spids Ø: 1,50 mm
- Kapacitet:2 ml
- Beskrivelse:Uden prop, spids kan afbrækkes
- Længde:230 mm
- Seq:006