Orders LinkContactUsLinkComponent
ATAS optic liners
ATAS optic liners
Split/splitless FocusLiner, 5 mm, 3,0 mm, 81 mm
Katalog # 568-0634
ATAS optic liners
Katalog # 568-0634
ATAS optic liners
Split/splitless FocusLiner, 5 mm, 3,0 mm, 81 mm
Price
340,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Deactivated liners for ATAS optic injectors.
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    5 mm
  • Ø indv.:
    3,0 mm
  • Beskrivelse:
    Split/splitless FocusLiner
  • Længde:
    81 mm