Engangsørepropper, E-A-R™ Classic™
Ørepropper, med snor af blåt polymer, gul, U*
111-1067
: 3M
Øreprop er fremstillet af et blødt, energiabsorberende polymerskum, som giver fremragende beskyttelse mod støj og god, daglang komfort.
- Fast materiale med langsom udvidelse hjælper til at opnå en god pasform
- Resistens over for sved og fugtighed giver øget komfort
- Meget økonomisk, idet ørepropperne kan rengøres og genbruges op til tre gange
Ideel til brug, hvor støjniveauet er for højt, enten på arbejdspladsen eller i fritiden.
SNR: 28 dB
: EN 352-2.
: *En størrelse passer alle.
- Farve:gul
- Beskrivelse:Ørepropper, med snor af blåt polymer
- Seq:04
- Størrelse:U*