Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Objektglas med fordybning

Objektglas med reaktionsbrønde (nummererede med uret), rød, 12, 5 mm
  MARI1216334
 :   MARIENFELD
Objektglas med fordybning
  MARI1216334
Objektglas med fordybning
Objektglas med fordybning

Objektglas med reaktionsbrønde (nummererede med uret), rød, 12, 5 mm

 
4.000,00 kr
   
1 * 200 Items
 

Cavity slides for diagnosis with well wettable reaction wells and frosted marking area of 20 mm at one end.

  • Soda-lime glass with epoxy resin colour masks
  • High resistance against solvents
 
  • Ant. brønde:
    12
  • Farve:
    rød
  • Beskrivelse:
    Objektglas med reaktionsbrønde (nummererede med uret)
  • Seq:
    36
  • Brønd Ø:
    5 mm