Orders LinkContactUsLinkComponent
Tanks, rectangular, LDPE, LaboPlast®
Tanks, rectangular, LDPE, LaboPlast®
250 L, Sømløse beholdere, rektangulære, 1000×600×450 mm
Katalog # BURK3440-2506
Leverandør:   BURKLE
Tanks, rectangular, LDPE, LaboPlast®
Katalog # BURK3440-2506
Leverandør:  BURKLE
Tanks, rectangular, LDPE, LaboPlast®
Tanks, rectangular, LDPE, LaboPlast®
250 L, Sømløse beholdere, rektangulære, 1000×600×450 mm
Price
6.320,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
These seamless rectangular tanks feature optimum ratio of wall thickness to filling load.
  • Linear LDPE, transparent
  • Rupture-proof
Specifikationer
  • Kapacitet:
    250 L
  • Beskrivelse:
    Sømløse beholdere, rektangulære
  • Seq:
    15
  • B×D×H:
    1000×600×450 mm
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Container thread ¾" for cylindrical containers
    Container thread ¾" for cylindrical containers
    BURK3440-0034
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.590,00 kr