Bufferopløsninger
Buffer med høj opløsning pH 7,000, gul (+25 °C), 7,000, -, —, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
REGEH70525
: REAGECON
- Pakning:Plastic bottle
- Pakn:500 mL
- Referencetemperatur:25 °C
- Farve:—
- Beskrivelse:Buffer med høj opløsning pH 7,000, gul (+25 °C)
- pH nøjagtighed:-
- pH-værdi:7,000