Orders LinkContactUsLinkComponent
360° multifunktionsrotatorer, PTR-35, PTR-60
360° multifunktionsrotatorer, PTR-35, PTR-60
Multifunction rotator PTR-35
Katalog # 444-0695
Leverandør:   GRANT INSTRUMENTS
360° multifunktionsrotatorer, PTR-35, PTR-60
Katalog # 444-0695
Leverandør:  GRANT INSTRUMENTS
360° multifunktionsrotatorer, PTR-35, PTR-60
360° multifunktionsrotatorer, PTR-35, PTR-60
Multifunction rotator PTR-35
Price
6.680,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PTR-35 og PTR-60 multifunktionsrotatorer med variabel hastighed, variabel vinkel og 360° giver fleksible blandemuligheder i en kompakt enhed. Anvendelser omfatter blanding af mikrorør, immunpræcipitation og andre affinitetsmatrixapplikationer, forebyggelse af blodkoagulation og latexdiagnostik. Stepmotoren producerer reguleret og reproducerbar rotation i hele hastighedsområdet. Rotatorerne giver alt, hvad der er nødvendigt for at blande partikler af forskellig størrelse.
  • Multi-funktion: rotation, reciprok og vibration
  • Kan indstilles til kontinuerlig eller tidsindstillede drift, integrerende timer: 1 min til 24 timer med automatisk slukke funktion
  • Enkelte faser kan kobles sammen for mere fleksibilitet
  • Kan anvendes fra +4 til 40 °C og kan derfor anvendes i både kølerum og inkubatorer
360 ° lang vuggende bølge kræves til store partikler.
Reciprocal long and medium wave ideal for large to medium particles.
Vibration kortbølge passer til små partikler
Combining different phases in a customised sequence gives the following possible combinations: 360° vertical rotation; 360° reciprocal; 360° reciprocal and vibration; 360° reciprocal and pause; reciprocal; reciprocal and pause; vibration and reciprocal. An individual program may be configured for any different combination of components to ensure optimum mixing conditions.
Leveringsinformation: Leveres med standard platform for mikrorør op til 15 mm Ø, alternative plader er tilgængelige for større rør eller kombinationer af rør.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Multifunction rotator PTR-35
  • Tidsindstilling:
    1 - 250 s (360°/reciprocal mode)
    1 - 5 s (360°/vibration mode)
  • Cat. No.:
    444-0695
  • Indgangseffekt:
    8 W (12 V, 0,6 A)
  • Drejevinkel - vibrationsfunktion:
    1 - 5°
  • B×D×H:
    365×155×195 mm
  • Drejevinkel - reciprok funktion:
    1 - 90°
  • Hastighed:
    1 - 100 min⁻¹
  • Vægt:
    1,8 kg
  • Model:
    PTR-35
  • Max. load:
    0,5 kg
  • Rystebevægelse:
    360°, reciprok, vibration
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Platform for 10 tubes up to 30 mm Ø, for PTR-35
    Platform for 10 tubes up to 30 mm Ø, for PTR-35
    444-0750
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 606,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Platform for 14 tubes up to 30 mm Ø for PTR-60
    Platform for 14 tubes up to 30 mm Ø for PTR-60
    444-0348
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.100,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Platform to hold one microplate, for PTR-35
    Platform to hold one microplate, for PTR-35
    444-0754
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.560,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Replacement platform for 26 tubes up to 15 mm Ø for PTR-35
    Replacement platform for 26 tubes up to 15 mm Ø for PTR-35
    444-0751
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 909,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Replacement platform for 48 tubes up to 15 mm Ø for PTR-60
    Replacement platform for 48 tubes up to 15 mm Ø for PTR-60
    444-0755
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.470,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Platform for 5 tubes up to 30 mm Ø, plus 12 tubes up to 15 mm Ø for PTR-35
    Platform for 5 tubes up to 30 mm Ø, plus 12 tubes up to 15 mm Ø for PTR-35
    444-0696
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 598,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Udvidelsessæt til 14 rør Ø 30 mm + til 22 rør Ø 15 mm, til PTR-60
    Udvidelsessæt til 14 rør Ø 30 mm + til 22 rør Ø 15 mm, til PTR-60
    444-0699
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.100,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Heavy duty adapter for PTR-35
    Heavy duty adapter for PTR-35
    444-0752
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.480,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Heavy duty adapter for 22 tubes up to 15 mm Ø for PTR-35
    Heavy duty adapter for 22 tubes up to 15 mm Ø for PTR-35
    444-0753
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.480,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • 5° roller platform for 8×15ml tubes for PTR-35
    5° roller platform for 8×15ml tubes for PTR-35
    GRANRP-8/15
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.370,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • 5° roller platform for 8×50 ml tubes for PTR-35
    5° roller platform for 8×50 ml tubes for PTR-35
    GRANRP-8/50
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.370,00 kr