Methylcyclohexan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Katalog # 8.06147.6010
Leverandør: Merck
CAS nummer: 108-87-2
Gå til:
Product Details & Documents
- CAS nummer:108-87-2
- Formel:C₆H₁₁CH₃
- MDL nummer:MFCD00001497
- Molecular Weight:98.19 g/mol
- Merck Index:13,06074
- Kogende Pt:101 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:–126 °C
- Tæthed:0,7693 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:–4 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- FN:2296
- ADR:3,II
- :M-Clarity™ quality level = MQ200
- EINECS:203-624-3
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerMERC8.06147.1000_TDS_EN ProductPage_806147
Produktspecifikation
msds_806147
SDS
Specifikationer
Specifikationstestresultater
- Solubility:0.014 g/l (20 °C)
- Melting Point:-126 °C
- Molar Mass:98.19 g/mol
- Boiling Point:100.9 °C (1013 hPa)
- Vapor Pressure:48 hPa (20 °C)
- Flash Point:-4 °C
- Explosion Limit:1.1 - 6.7 %(V)
- Density:0.77 g/cm3 (20 °C)
- Ignition Point:260 °C
- Hill Formula:C7H14
- Chemical Formula:C6H11CH3
Specifikationer
- Pakning:Stainless steel drum, returnable
- Pakn:10 L