Cup samplers
Kopprøvetager til væsker, Rustfrit stål 316, 100 ml, 600 mm, 55 mm
Katalog # SAMP5030A-600
Leverandør: Sampling Systems
Gå til:
Product Details & Documents
Stainless steel cup samplers designed for liquids and suspensions.
- Single point liquid sampler with removable cup
- Simple operation, easy to clean and hygienic design
- Discrete samples to be taken from known heights within the product
Specifikationer
- Ø:55 mm
- Kapacitet:100 ml
- Beskrivelse:Kopprøvetager til væsker
- Længde:600 mm
- Materiale:Rustfrit stål 316
- Seq:01
Accessories
Produktinformation
- Katalog #BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længdeTilgængelighedPrice
Produktinformation
- Katalog #BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længdeTilgængelighedPrice