Orders LinkContactUsLinkComponent
Hotplates
Hotplates
350×500 mm, 30...110 °C, 1800 W, Hotplate, HT 21, aluminium alloy plate , 364×514×170 mm
Katalog # GESTHT21
Leverandør:   GESTIGKEIT HARRY
Hotplates
Katalog # GESTHT21
Leverandør:  GESTIGKEIT HARRY
Hotplates
350×500 mm, 30...110 °C, 1800 W, Hotplate, HT 21, aluminium alloy plate , 364×514×170 mm
Price
11.470,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Varmeområde:
    350×500 mm
  • Opvarmnings kapacitet:
    1800 W
  • Temperatur:
    30...110 °C
  • Seq:
    12
  • B×D×H:
    364×514×170 mm
  • Model:
    Hotplate, HT 21, aluminium alloy plate