Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Ekssikatorplader
Porcelain, 280 mm
  467-0104
VWR®, Ekssikatorplader
  467-0104
VWR®, Ekssikatorplader
VWR®, Ekssikatorplader
Porcelain, 280 mm
kr1,200.00
1 * 1 Items
Ekssikatorplader af porcelæn. Centralt hul 20 mm Ø, filterhuller er ca. 5 mm Ø. Velegnet til brug sammen med ekssikatorer med tilsvarende diameter.
 : DIN 12911
  • Ø:
    280 mm
  • Model:
    Porcelain
  • Seq:
    5