Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Ekssikatorplader
VWR®, Ekssikatorplader
Porcelain, 235 mm
Katalog # 467-0103
Leverandør:   VWR Collection
VWR®, Ekssikatorplader
Katalog # 467-0103
Leverandør:  VWR Collection
VWR®, Ekssikatorplader
VWR®, Ekssikatorplader
Porcelain, 235 mm
Price
985,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Ekssikatorplader af porcelæn. Centralt hul 20 mm Ø, filterhuller er ca. 5 mm Ø. Velegnet til brug sammen med ekssikatorer med tilsvarende diameter.
Certifications: DIN 12911
Specifikationer
  • Ø:
    235 mm
  • Model:
    Porcelain
  • Seq:
    4