VWR®, Ekssikatorplader
Porcelain, 140 mm
Catalog # 467-0101
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Ekssikatorplader af porcelæn. Centralt hul 20 mm Ø, filterhuller er ca. 5 mm Ø. Velegnet til brug sammen med ekssikatorer med tilsvarende diameter.
: DIN 12911
Specifications
- Ø:140 mm
- Model:Porcelain
- Seq:2