Orders LinkContactUsLinkComponent
Hotplates
Hotplates
350×350 mm, 130...370 °C, 2200 W, Hotplate, HT 13, aluminium alloy plate , 358×358×170 mm
Katalog # GESTHT13
Leverandør:   GESTIGKEIT HARRY
Hotplates
Katalog # GESTHT13
Leverandør:  GESTIGKEIT HARRY
Hotplates
350×350 mm, 130...370 °C, 2200 W, Hotplate, HT 13, aluminium alloy plate , 358×358×170 mm
Price
10.590,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Varmeområde:
    350×350 mm
  • Opvarmnings kapacitet:
    2200 W
  • Temperatur:
    130...370 °C
  • Seq:
    11
  • B×D×H:
    358×358×170 mm
  • Model:
    Hotplate, HT 13, aluminium alloy plate