Orders LinkContactUsLinkComponent
Screw top vials
Vials, 4,00 ml, 1475×45 mm, klar, No, 13-425
Katalog # SUPL854190
Leverandør:   Merck
Screw top vials
Katalog # SUPL854190
Leverandør:  Merck
Screw top vials
Vials, 4,00 ml, 1475×45 mm, klar, No, 13-425
Price
226,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Kasket inkluderet:
    No
  • Cap størrelse:
    13-425
  • Diameter×H:
    1475×45 mm
  • Kapacitet:
    4,00 ml
  • Farve:
    klar
  • Beskrivelse:
    Vials
  • Seq:
    14