Screw top vials
Vials, 40,00 ml, 28×95 mm, klar, No, 24-400
Katalog # SIAL27379
Leverandør: Merck
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Kasket inkluderet:No
- Cap størrelse:24-400
- Diameter×H:28×95 mm
- Kapacitet:40,00 ml
- Farve:klar
- Beskrivelse:Vials
- Seq:19