Screw top vials
Vials, 4,00 ml, 15×45 mm, ravfarvet, No, 13-425
SIAL27345
: Merck
- Kasket inkluderet:No
- Cap størrelse:13-425
- Diameter×H:15×45 mm
- Kapacitet:4,00 ml
- Farve:ravfarvet
- Beskrivelse:Vials
- Seq:26