Screw top vials
Vials, 2,00 ml, 12×32 mm, ravfarvet, No, 10-425
Katalog # SIAL27267-U
Leverandør: Merck
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Kasket inkluderet:No
- Cap størrelse:10-425
- Diameter×H:12×32 mm
- Kapacitet:2,00 ml
- Farve:ravfarvet
- Beskrivelse:Vials
- Seq:21