Screw top vials
Vials, 40,00 ml, 29×82 mm, ravfarvet, No, 24-400
SIAL27185-U
: Merck
- Kasket inkluderet:No
- Cap størrelse:24-400
- Diameter×H:29×82 mm
- Kapacitet:40,00 ml
- Farve:ravfarvet
- Beskrivelse:Vials
- Seq:31