Screw top vials
Vials, 40,00 ml, 29×82 mm, klar, No, 24-400
Katalog # SIAL27184
Leverandør: Merck
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Kasket inkluderet:No
- Cap størrelse:24-400
- Diameter×H:29×82 mm
- Kapacitet:40,00 ml
- Farve:klar
- Beskrivelse:Vials
- Seq:18