Screw top vials
Vials, 22,00 ml, 23×85 mm, klar, No, 20-400
Katalog # SIAL27173
Leverandør: Merck
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Kasket inkluderet:No
- Cap størrelse:20-400
- Diameter×H:23×85 mm
- Kapacitet:22,00 ml
- Farve:klar
- Beskrivelse:Vials
- Seq:17