Screw top vials
Vials, 15,00 ml, 21×70 mm, klar, No, 18-400
Katalog # SIAL27162
Leverandør: Merck
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Kasket inkluderet:No
- Cap størrelse:18-400
- Diameter×H:21×70 mm
- Kapacitet:15,00 ml
- Farve:klar
- Beskrivelse:Vials
- Seq:16