Orders LinkContactUsLinkComponent
Drigalski spatulas
Drigalski spatulas
Angular 10°, Ø 3 mm, 190 mm
Katalog # HAMMHWN076-19
Leverandør:   HAMMACHER KARL
Drigalski spatulas
Katalog # HAMMHWN076-19
Leverandør:  HAMMACHER KARL
Drigalski spatulas
Drigalski spatulas
Angular 10°, Ø 3 mm, 190 mm
Price
181,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Drigalski spatulas made of WIRONIT steel.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Angular 10°, Ø 3 mm
  • Længde:
    190 mm
  • Seq:
    03