8-Channel screw cap capper/decapper, Matrix®
8-channel handheld screw cap capper/decapper with stand, for Matrix® style tubes
Katalog # 479-1200
Leverandør: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
8-Channel screw cap capper/decapper, Matrix®
Katalog # 479-1200
Leverandør: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
Gå til:
Product Details & Documents
Denne kapper/decapper tillader ergonomisk manuel behandling af et fuldt rack af Matrix® eller Nunc™ Cryobank eller Bank-It™ rør på mindre end et minut. Designet til at lukke rør til det optimale drejningsmoment for at bevare prøvens integritet og forhindre prøvetab under opbevaring.
Vippekontakt betjening
- Stor udkasterstang gør det nemt at kassere og udskifte brugte hætter
Hastighed: 4 sekunder for at lukke/aflukke 8 rør
B×D×H: 50,8×95×251 mm
Vægt: 0,44 kg
Strømforsyning: indgang 100 - 240 V, 60 - 50 Hz; udgang 12 V, 1,0 amp
: Leveres med 12 V genopladeligt batteri og stativ.
Specifikationer
- Beskrivelse:8-channel handheld screw cap capper/decapper with stand, for Matrix® style tubes
- Cat. No.:479-1200
- Miljøcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- 8-channel handheld screw cap capper/decapper stand8-channel handheld screw cap capper/decapper standMATR4106Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 1.360,00 kr