Orders LinkContactUsLinkComponent
Replacement Erlenmeyer flask caps, Corning®
Replacement Erlenmeyer flask caps, Corning®
Ventileret låg, 43 mm, til 500 ml og 1 l kolbe (fremstilles kun på bestilling, minimumbestilling 5 kasser)
Katalog # 392-0292
Leverandør:   Corning
Replacement Erlenmeyer flask caps, Corning®
Katalog # 392-0292
Leverandør:  Corning
Replacement Erlenmeyer flask caps, Corning®
Replacement Erlenmeyer flask caps, Corning®
Ventileret låg, 43 mm, til 500 ml og 1 l kolbe (fremstilles kun på bestilling, minimumbestilling 5 kasser)
Price
2.380,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 50 Items
Product Details & Documents
Made of PP.
Replacement caps for Corning® 500 ml, 2 and 3 litre Erlenmeyer flasks are available separately. They are supplied sterile and individually packaged.
Advarsel: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Ventileret låg, 43 mm, til 500 ml og 1 l kolbe (fremstilles kun på bestilling, minimumbestilling 5 kasser)
  • Seq:
    01