Orders LinkContactUsLinkComponent
Reagensglas
3 ml, 55 mm, 11,5 mm, PP, Coagulometer
Katalog # 212-0682
Leverandør:   KARTELL
Reagensglas
Katalog # 212-0682
Leverandør:  KARTELL
Reagensglas
Reagensglas
3 ml, 55 mm, 11,5 mm, PP, Coagulometer
Price
1.250,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5.000 Items
Product Details & Documents
PS, transparent eller PP, semi-transparent.
  • PS: Good thermal and chemical resistance
  • PP: Excellent thermal and chemical resistance, autoclavable
  • Robust, economical
Universalrør til en lang række anvendelsesområder.
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    11,5 mm
  • Model:
    Coagulometer
  • Kapacitet:
    3 ml
  • Længde:
    55 mm
  • Materiale:
    PP
  • Seq:
    01