Reagensglas
3 ml, 55 mm, 11,5 mm, PP, Coagulometer
Katalog # 212-0682
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
PS, transparent eller PP, semi-transparent.
- PS: Good thermal and chemical resistance
- PP: Excellent thermal and chemical resistance, autoclavable
- Robust, economical
Universalrør til en lang række anvendelsesområder.
Documents
Specifikationer
- Udv.Ø:11,5 mm
- Model:Coagulometer
- Kapacitet:3 ml
- Længde:55 mm
- Materiale:PP
- Seq:01