Orders LinkContactUsLinkComponent
DrySyn® varmeblokke
DrySyn® varmeblokke
DrySyn Multi-S, sæt med bundplade og 3×250 ml og 3×500 ml kolbeindsatser
Katalog # 442-0856
Leverandør:   ASYNT
DrySyn® varmeblokke
Katalog # 442-0856
Leverandør:  ASYNT
DrySyn® varmeblokke
DrySyn® varmeblokke
DrySyn Multi-S, sæt med bundplade og 3×250 ml og 3×500 ml kolbeindsatser
Price
13.940,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Serien af DrySyn varmeblokke er alternativet til oliebade og varmekapper. Systemet giver mulighed for ren, sikker syntese til en eller flere reaktioner.
  • Kompatibelt med alle magnetomrørere med varmeplade
  • Sikker og hurtig temperaturstyring til over 300 ºC
  • Kan bruges med alle rundbundede standardkolber, kompatibel med kolber med flere halse
  • Lavt brønddesign forhindrer revner i glasset og giver bedre udsyn til reaktionen
  • Klar, anodiseret finish, resistent over for kemikalier og opløsningsmidler
  • Nem og sikker løft med varmeresistente håndtag
Documents
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    DrySyn Multi-S, sæt med bundplade og 3×250 ml og 3×500 ml kolbeindsatser
  • Seq:
    09
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • DrySyn Multi 25 ml kolbeindsatse, kompatible med alle bundplader
    DrySyn Multi 25 ml kolbeindsatse, kompatible med alle bundplader
    442-0875
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items - 3.390,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • DrySyn Multi 100 ml kolbeindsatse, kompatible med alle bundplader
    DrySyn Multi 100 ml kolbeindsatse, kompatible med alle bundplader
    442-0874
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items - 3.690,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • DrySyn Multi 50 ml kolbeindsatse, kompatible med alle bundplader
    DrySyn Multi 50 ml kolbeindsatse, kompatible med alle bundplader
    442-0877
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items - 3.570,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • DrySyn Multi startsæt, bundplade og 1×25 ml, 1×50 ml og 1×100 ml kolbeindsatser
    DrySyn Multi startsæt, bundplade og 1×25 ml, 1×50 ml og 1×100 ml kolbeindsatser
    442-0878
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 6.730,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • DrySyn Multi, bundplade
    DrySyn Multi, bundplade
    442-0849
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 3.470,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • DrySyn Multi 4-positions indsatser til reaktionsrør, til 16 mm rør
    DrySyn Multi 4-positions indsatser til reaktionsrør, til 16 mm rør
    460-0127
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items - 4.620,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • DrySyn Multi three position clamp, for use with base 460-0125
    DrySyn Multi three position clamp, for use with base 460-0125
    460-0132
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.390,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • DrySyn Multi 4-positions indsatser til reaktionsrør, til 24,2 mm rør
    DrySyn Multi 4-positions indsatser til reaktionsrør, til 24,2 mm rør
    460-0130
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items - 4.620,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • DrySyn Multi 4-positions indsatser til reaktionsrør, til 20 mm rør
    DrySyn Multi 4-positions indsatser til reaktionsrør, til 20 mm rør
    460-0129
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items - 4.620,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • DrySyn Multi 4-positions indsatser til reaktionsrør, til 25,5 mm rør
    DrySyn Multi 4-positions indsatser til reaktionsrør, til 25,5 mm rør
    460-0131
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items - 4.620,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • DrySyn Multi-M klemme med 3-positioner
    DrySyn Multi-M klemme med 3-positioner
    460-0133
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.470,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • DrySyn Multi-S 500 ml kolbeindsatser
    DrySyn Multi-S 500 ml kolbeindsatser
    442-0857
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items - 5.840,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • DrySyn Multi-M supersæt, bundplade, med 12 kolbeindsatser (3×50 ml, 3×100 ml og 3×250 ml)
    DrySyn Multi-M supersæt, bundplade, med 12 kolbeindsatser (3×50 ml, 3×100 ml og 3×250 ml)
    442-0855
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 16.720,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • DrySyn Multi-S klemme med 3-positioner
    DrySyn Multi-S klemme med 3-positioner
    442-0860
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.520,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • DrySyn Multi-M startsæt, bundplade og 3×250 ml kolbeindsatse
    DrySyn Multi-M startsæt, bundplade og 3×250 ml kolbeindsatse
    442-0853
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 8.570,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • DrySyn Multi 4-positions indsatser til reaktionsrør, til brugertilpasning til rør i andre størrelser. Minimumbestilling 3× pakker
    DrySyn Multi 4-positions indsatser til reaktionsrør, til brugertilpasning til rør i andre størrelser. Minimumbestilling 3× pakker
    442-0850
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • DrySyn Multi three position reaction vial inserts, for 28,2 mm vials
    DrySyn Multi three position reaction vial inserts, for 28,2 mm vials
    442-1240
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items - 4.620,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • DrySyn Classic 500 ml kolbeindsats, passer til DrySyn Classic-bundplade
    DrySyn Classic 500 ml kolbeindsats, passer til DrySyn Classic-bundplade
    442-0867
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.350,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • DrySyn MULTI M, bundplade
    DrySyn MULTI M, bundplade
    442-0854
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 4.440,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • DrySyn Multi 10 ml kolbeindsatse, kompatible med alle bundplader
    DrySyn Multi 10 ml kolbeindsatse, kompatible med alle bundplader
    442-0873
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items - 3.390,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • DrySyn Multi-S startsæt, bundplade og 3×500 ml kolbeindsatse
    DrySyn Multi-S startsæt, bundplade og 3×500 ml kolbeindsatse
    442-0858
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 10.600,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • DrySyn Multi-M 250 ml kolbeindsatser
    DrySyn Multi-M 250 ml kolbeindsatser
    442-0852
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items - 4.520,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • DrySyn Multi-S, bundplade
    DrySyn Multi-S, bundplade
    442-0859
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 5.780,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • DrySyn Classic 100 ml kolbeindsats, passer til DrySyn Classic-bundplade
    DrySyn Classic 100 ml kolbeindsats, passer til DrySyn Classic-bundplade
    442-0864
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.350,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • DrySyn Classic-bundplade til 1000 ml kolber
    DrySyn Classic-bundplade til 1000 ml kolber
    442-0868
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 5.170,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • DrySyn Classic 250 ml kolbeindsats, passer til DrySyn Classic-bundplade
    DrySyn Classic 250 ml kolbeindsats, passer til DrySyn Classic-bundplade
    442-0865
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.350,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • DrySyn Classic 50 ml kolbeindsats, passer til DrySyn Classic-bundplade
    DrySyn Classic 50 ml kolbeindsats, passer til DrySyn Classic-bundplade
    442-0866
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.350,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • DrySyn Multi complete kit, wheaton reactor vials, for tubes up to 25,75 Ø mm
    DrySyn Multi complete kit, wheaton reactor vials, for tubes up to 25,75 Ø mm
    ASYNADS3-PS-25.75
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • DrySyn Classic 25 ml adapter insert
    DrySyn Classic 25 ml adapter insert
    ASYNADS1-25