Orders LinkContactUsLinkComponent
DrySyn® varmeblokke
DrySyn Multi, sæt med bundplade og 3×25 ml, 3×50 ml, og 3×100 ml kolbeindsatser
  460-0125
 :   ASYNT
DrySyn® varmeblokke
  460-0125
 :  ASYNT
DrySyn® varmeblokke
DrySyn® varmeblokke
DrySyn Multi, sæt med bundplade og 3×25 ml, 3×50 ml, og 3×100 ml kolbeindsatser
11.390,00 kr
1 * 1 Items
Serien af DrySyn varmeblokke er alternativet til oliebade og varmekapper. Systemet giver mulighed for ren, sikker syntese til en eller flere reaktioner.
  • Kompatibelt med alle magnetomrørere med varmeplade
  • Sikker og hurtig temperaturstyring til over 300 ºC
  • Kan bruges med alle rundbundede standardkolber, kompatibel med kolber med flere halse
  • Lavt brønddesign forhindrer revner i glasset og giver bedre udsyn til reaktionen
  • Klar, anodiseret finish, resistent over for kemikalier og opløsningsmidler
  • Nem og sikker løft med varmeresistente håndtag
  • Beskrivelse:
    DrySyn Multi, sæt med bundplade og 3×25 ml, 3×50 ml, og 3×100 ml kolbeindsatser
  • Seq:
    07
Accessories
  •  
    Beskrivelse
  • 442-0875
    DrySyn Multi 25 ml kolbeindsatse, kompatible med alle bundplader
    1 * 3 Items - 3.390,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 442-0874
    DrySyn Multi 100 ml kolbeindsatse, kompatible med alle bundplader
    1 * 3 Items - 3.690,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 442-0877
    DrySyn Multi 50 ml kolbeindsatse, kompatible med alle bundplader
    1 * 3 Items - 3.570,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 442-0878
    DrySyn Multi startsæt, bundplade og 1×25 ml, 1×50 ml og 1×100 ml kolbeindsatser
    1 * 1 Items - 6.730,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 442-0849
    DrySyn Multi, bundplade
    1 * 1 Items - 3.470,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 460-0127
    DrySyn Multi 4-positions indsatser til reaktionsrør, til 16 mm rør
    1 * 3 Items - 4.620,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 460-0132
    DrySyn Multi three position clamp, for use with base 460-0125
    1 * 1 Items - 1.390,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 460-0130
    DrySyn Multi 4-positions indsatser til reaktionsrør, til 24,2 mm rør
    1 * 3 Items - 4.620,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 460-0129
    DrySyn Multi 4-positions indsatser til reaktionsrør, til 20 mm rør
    1 * 3 Items - 4.620,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 460-0131
    DrySyn Multi 4-positions indsatser til reaktionsrør, til 25,5 mm rør
    1 * 3 Items - 4.620,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 460-0133
    DrySyn Multi-M klemme med 3-positioner
    1 * 1 Items - 1.470,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 442-0857
    DrySyn Multi-S 500 ml kolbeindsatser
    1 * 3 Items - 5.840,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 442-0855
    DrySyn Multi-M supersæt, bundplade, med 12 kolbeindsatser (3×50 ml, 3×100 ml og 3×250 ml)
    1 * 1 Items - 16.720,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 442-0860
    DrySyn Multi-S klemme med 3-positioner
    1 * 1 Items - 1.520,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 442-0853
    DrySyn Multi-M startsæt, bundplade og 3×250 ml kolbeindsatse
    1 * 1 Items - 8.570,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 442-0850
    DrySyn Multi 4-positions indsatser til reaktionsrør, til brugertilpasning til rør i andre størrelser. Minimumbestilling 3× pakker
    1 * 3 Items
  •  
    Beskrivelse
  • 442-1240
    DrySyn Multi three position reaction vial inserts, for 28,2 mm vials
    1 * 3 Items - 4.620,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 442-0867
    DrySyn Classic 500 ml kolbeindsats, passer til DrySyn Classic-bundplade
    1 * 1 Items - 2.350,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 442-0854
    DrySyn MULTI M, bundplade
    1 * 1 Items - 4.440,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 442-0873
    DrySyn Multi 10 ml kolbeindsatse, kompatible med alle bundplader
    1 * 3 Items - 3.390,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 442-0858
    DrySyn Multi-S startsæt, bundplade og 3×500 ml kolbeindsatse
    1 * 1 Items - 10.600,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 442-0852
    DrySyn Multi-M 250 ml kolbeindsatser
    1 * 3 Items - 4.520,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 442-0859
    DrySyn Multi-S, bundplade
    1 * 1 Items - 5.780,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 442-0864
    DrySyn Classic 100 ml kolbeindsats, passer til DrySyn Classic-bundplade
    1 * 1 Items - 2.350,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 442-0868
    DrySyn Classic-bundplade til 1000 ml kolber
    1 * 1 Items - 5.170,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 442-0865
    DrySyn Classic 250 ml kolbeindsats, passer til DrySyn Classic-bundplade
    1 * 1 Items - 2.350,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 442-0866
    DrySyn Classic 50 ml kolbeindsats, passer til DrySyn Classic-bundplade
    1 * 1 Items - 2.350,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • ASYNADS3-PS-25.75
    DrySyn Multi complete kit, wheaton reactor vials, for tubes up to 25,75 Ø mm
    1 * 1 Each
  •  
    Beskrivelse
  • ASYNADS1-25
    DrySyn Classic 25 ml adapter insert