Orders LinkContactUsLinkComponent
Buckets, Round, PP
Buckets, Round, PP
Tamper proof bucket with zinced steel handle and lid, not UN-approved, hvid, 8,0 L, 266 mm, 212 mm
Katalog # RIXIU-7S-1001-080K
Buckets, Round, PP
Katalog # RIXIU-7S-1001-080K
Buckets, Round, PP
Buckets, Round, PP
Tamper proof bucket with zinced steel handle and lid, not UN-approved, hvid, 8,0 L, 266 mm, 212 mm
Price
2.780,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 45 Items
Product Details & Documents
Buckets made of PP, white.
  • With or without UN approval
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Universal multipurpose buckets with handle.
Specifikationer
  • Kapacitet:
    8,0 L
  • Farve:
    hvid
  • Beskrivelse:
    Tamper proof bucket with zinced steel handle and lid, not UN-approved
  • Højde:
    212 mm
  • Seq:
    12
  • Ø:
    266 mm
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Håndtagslåg til 2,5 L spand, PP, vandtæt
    Håndtagslåg til 2,5 L spand, PP, vandtæt
    RIXI8-7100-025
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 9,80 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Låg med håndtag, til spand 5 L, PP, vandtæt
    Låg med håndtag, til spand 5 L, PP, vandtæt
    RIXI8-7100-050
    5 l-spande
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 12,10 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Håndtagslåg til 10 L spand, PP, vandtæt
    Håndtagslåg til 10 L spand, PP, vandtæt
    RIXI8-7100-100
    10 l-spande
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 48 Items - 590,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Lid for 15 l bucket, oval, PP
    Lid for 15 l bucket, oval, PP
    RIXI8-7200-180
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 36 Items - 710,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Lever lid for 2 l bucket, PP, water proof
    Lever lid for 2 l bucket, PP, water proof
    RIXI8-7100-018
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 180 Items - 1.500,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Lever lid for 1 l bucket, PP, water proof
    Lever lid for 1 l bucket, PP, water proof
    RIXI8-7100-010
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 Items - 92,80 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Lever lid for 0,6 l bucket, PP, water proof
    Lever lid for 0,6 l bucket, PP, water proof
    RIXI8-7100-006
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 435 Items - 1.520,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Lever lid for 20 l bucket, PP, water proof
    Lever lid for 20 l bucket, PP, water proof
    RIXI8-7100-210
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 15 Items - 363,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Lever lid for 30 l bucket, PP, water proof
    Lever lid for 30 l bucket, PP, water proof
    RIXI8-7100-300
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items - 370,00 kr