Orders LinkContactUsLinkComponent
Ultrarene vandsystemer, arium® basic
Ultrarene vandsystemer, arium® basic
arium® basic bordsystem med dispenserenhed/display foroven på forsiden
Katalog # 171-0393
Leverandør:   Sartorius
Ultrarene vandsystemer, arium® basic
Katalog # 171-0393
Leverandør:  Sartorius
Ultrarene vandsystemer, arium® basic
Ultrarene vandsystemer, arium® basic
arium® basic bordsystem med dispenserenhed/display foroven på forsiden
Price
41.840,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
arium® basic systemet leverer ASTM type 1 ultrarent vand og bruges til både kritiske opgaver og rutineanalyser. arium® basic er strømlinet, så det kun omfatter de nødvendigste funktioner til fremstilling af ultrarent vand af høj kvalitet, og er et rentabelt alternativ til den kritiske bruger, som også er meget brugervenligt.
  • Kompakt design, fleksibilitet og nem vedligeholdelse
  • Nyskabende brugergrænseflade i glas med berøringsfunktion
  • Tidsindstillet dispensering
  • Ledningsevnemåling af fremstillet vand
  • Service- og alarmfunktionerne understøttes af grafiske displayvisninger
Systemerne fås i versioner til placering på bord eller til vægmontering.
Delivery information: Systemet leveres uden patron, som skal bestilles separat. Se under patronsæt til arium® basic.
Documents
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    arium® basic bordsystem med dispenserenhed/display foroven på forsiden
  • Cat. No.:
    171-0393
  • TOC-indhold:
    <1000 ppb
  • Fødevand:
    RO-vand (100 µS/cm), destilleret vand (4 µS/cm), deioniseret vand (20 µS/cm)
  • Modstand ved +25 °C:
    18,2 MΩ.cm
  • B×D×H:
    350×451×492 mm
  • Vægt:
    17 (system) / ~27 kg (vægt under drift med fuld beholder)
  • Model:
    arium® DI-T, basic
  • Flowhastighed:
    op til 2 (ved et tryk på 2 bar uden et slutfilter)
  • Bakterier:
    <1 CFU/1000 ml
  • Maks. driftstryk:
    6,9 bar
  • Partikel:
    <1/ml ved 0,2 µm
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Rengøringskit
    Rengøringskit
    171-1024
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 321,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • UV-lampe
    UV-lampe
    171-0910
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 3.660,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • UF hulfiberfilter
    UF hulfiberfilter
    171-0909
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 9.340,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Footswitch for external control of the time/volume dispense for arium® pro
    Footswitch for external control of the time/volume dispense for arium® pro
    VIVAH2O-AFS1
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 4.470,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Tank level switch
    Tank level switch
    VIVAH2O-ALS1
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 5.530,00 kr