Ultrarene vandsystemer, arium® basic
vægmonteret arium® basic enhed med display foran forneden/dispenserenhed og integreret vægmonteringsbeslag
Katalog # 171-0392
Leverandør: Sartorius
Gå til:
Product Details & Documents
arium® basic systemet leverer ASTM type 1 ultrarent vand og bruges til både kritiske opgaver og rutineanalyser. arium® basic er strømlinet, så det kun omfatter de nødvendigste funktioner til fremstilling af ultrarent vand af høj kvalitet, og er et rentabelt alternativ til den kritiske bruger, som også er meget brugervenligt.
- Kompakt design, fleksibilitet og nem vedligeholdelse
- Nyskabende brugergrænseflade i glas med berøringsfunktion
- Tidsindstillet dispensering
- Ledningsevnemåling af fremstillet vand
- Service- og alarmfunktionerne understøttes af grafiske displayvisninger
Systemerne fås i versioner til placering på bord eller til vægmontering.
Delivery information: Systemet leveres uden patron, som skal bestilles separat. Se under patronsæt til arium® basic.
Documents
Arium® water purification systems.pdf
Additional Product Details
Specifikationer
- Beskrivelse:vægmonteret arium® basic enhed med display foran forneden/dispenserenhed og integreret vægmonteringsbeslag
- Cat. No.:171-0392
- TOC-indhold:<1000 ppb
- Fødevand:RO-vand (100 µS/cm), destilleret vand (4 µS/cm), deioniseret vand (20 µS/cm)
- Modstand ved +25 °C:18,2 MΩ.cm
- B×D×H:350×451×492 mm
- Vægt:17 kg (system) / ~27 kg (vægt under drift med fuld beholder)
- Model:arium® DI-B, grundlæggende
- Flowhastighed:op til 2 (ved et tryk på 2 bar uden et slutfilter)
- Bakterier:<1 CFU/1000 ml
- Maks. driftstryk:6,9 bar
- Partikel:<1/ml ved 0,2 µm
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Rengøringskit
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- UV-lampe
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- UF hulfiberfilter
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Footswitch for external control of the time/volume dispense for arium® proFootswitch for external control of the time/volume dispense for arium® proVIVAH2O-AFS1Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 4.470,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Tank level switch